Biotinylated Human ErbB3, His,Avitag (ER3-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Access ion P21860-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human ErbB3, His,Avitag (ER3-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Access ion P21860-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human ErbB3, His,Avitag (ER3-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Access ion P21860-1). 1 * 200 µG ACRBER3-H82E6200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou