Human ErbB4, Fc Tag (ER4-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Pro 651 (Accession Q15303-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human ErbB4, Fc Tag (ER4-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Pro 651 (Accession Q15303-1). 1 * 1 mg ACRBER4-H5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou