Human Fas, Fc Tag (FAS-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Asn 173 (Accession AAH12479.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Fas, Fc Tag (FAS-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Asn 173 (Accession AAH12479.1). 1 * 1 mg ACRBFAS-H5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou