Biotinylated Cynomolgus CD64, His,Avitag (BLI verified) (FCA-C82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 1 1 - Pro 288 (Accession NP001270969.1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Cynomolgus CD64, His,Avitag (BLI verified) (FCA-C82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 1 1 - Pro 288 (Accession NP001270969.1). 1 * 25 µG ACRBFCA-C82E8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou