Human IgG Fc, Tag Free (FCC-H5214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 99 - Lys 330 (Accession P01857-1) . 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IgG Fc, Tag Free (FCC-H5214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 99 - Lys 330 (Accession P01857-1) . 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IgG Fc, Tag Free (FCC-H5214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 99 - Lys 330 (Accession P01857-1) . 1 * 1 mg ACRBFCC-H5214-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou