Biotinylated Human FCGRTB2M Heterodimer Protein, Avitag,His TagStrep II Tag (SPR  BLI verified) (FCM-H82W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession P55899-1 (FCGRT) P617 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human FCGRTB2M Heterodimer Protein, Avitag,His TagStrep II Tag (SPR  BLI verified) (FCM-H82W4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession P55899-1 (FCGRT) P617 1 * 200 µG ACRBFCM-H82W4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou