MABSol® Biotinylated Mouse FCGRTB2M Heterodimer Protein, Avitag,His TagTwin-Strep Tag (BLI verified) (FCM-M82W6) is expressed from h uman HEK293 cells. It contains AA Ser 22 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession Q61559-1 (FCGRT) P018 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Mouse FCGRTB2M Heterodimer Protein, Avitag,His TagTwin-Strep Tag (BLI verified) (FCM-M82W6) is expressed from h uman HEK293 cells. It contains AA Ser 22 - Ser 297 (FCGRT) Ile 21 - Met 119 (B2M) (Accession Q61559-1 (FCGRT) P018 1 * 25 µG ACRBFCM-M82W6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou