Cynomolgus Rhesus macaque FGL1, Mouse IgG2a Fc Tag (FG1-C5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Accession G7N0K6-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus Rhesus macaque FGL1, Mouse IgG2a Fc Tag (FG1-C5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Accession G7N0K6-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque FGL1, Mouse IgG2a Fc Tag (FG1-C5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Accession G7N0K6-1). 1 * 1 mg ACRBFG1-C5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou