Cynomolgus Rhesus macaque FGL1, Fc Tag (FG1-C5269) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Acc ession G7N0K6-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque FGL1, Fc Tag (FG1-C5269) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Acc ession G7N0K6-1). 1 * 100 µG ACRBFG1-C5269100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou