Human FGF R1, His Tag (FG1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 22 - Ile 376 (Accession P11362-7). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human FGF R1, His Tag (FG1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 22 - Ile 376 (Accession P11362-7). 1 * 1 mg ACRBFG1-H5223-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou