Biotinylated Human FGL1, Avitag,Fc Tag (FG1-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Acce ssion Q08830-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human FGL1, Avitag,Fc Tag (FG1-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Ile 312 (Acce ssion Q08830-1). 1 * 25 µG ACRBFG1-H82F4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou