Human Flt-3, Fc Tag (FL3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 27 - Ser 543 (Accession P36888-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Flt-3, Fc Tag (FL3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 27 - Ser 543 (Accession P36888-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Flt-3, Fc Tag (FL3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 27 - Ser 543 (Accession P36888-1). 1 * 1 mg ACRBFL3-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou