Mouse VEGF R3, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (FL4-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 25 - Asp 770 (Accession P35917-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse VEGF R3, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (FL4-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 25 - Asp 770 (Accession P35917-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse VEGF R3, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (FL4-M5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 25 - Asp 770 (Accession P35917-1). 1 * 1 mg ACRBFL4-M5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou