ActiveMax Human Flt-3 Ligand, Tag Free (FLL-H5218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Pro 185 (Acc ession AAI26294). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
ActiveMax Human Flt-3 Ligand, Tag Free (FLL-H5218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Pro 185 (Acc ession AAI26294). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human Flt-3 Ligand, Tag Free (FLL-H5218) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 27 - Pro 185 (Acc ession AAI26294). 1 * 1 mg ACRBFLL-H5218-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou