Mouse Flt-3 Ligand, His Tag (FLL-M52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Arg 188 (Accession P497 72-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse Flt-3 Ligand, His Tag (FLL-M52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Arg 188 (Accession P497 72-1). 1 * 1 mg ACRBFLL-M52H4-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou