Human FOLR1, Fc Tag (FO1-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 25 - Met 233 (Accession P15328-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human FOLR1, Fc Tag (FO1-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 25 - Met 233 (Accession P15328-1). 1 * 1 mg ACRBFO1-H5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou