Biotinylated Human FOLR1, Fc,Avitag (FO1-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 25 - Met 233 (Accessi on P15328-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human FOLR1, Fc,Avitag (FO1-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 25 - Met 233 (Accessi on P15328-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human FOLR1, Fc,Avitag (FO1-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 25 - Met 233 (Accessi on P15328-1). 1 * 200 µG ACRBFO1-H82F9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou