Biotinylated Mouse FOLR1, His,Avitag (FO1-M82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 25 - Ser 232 (Access ion P35846-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse FOLR1, His,Avitag (FO1-M82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 25 - Ser 232 (Access ion P35846-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse FOLR1, His,Avitag (FO1-M82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 25 - Ser 232 (Access ion P35846-1). 1 * 200 µG ACRBFO1-M82E9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou