Recombinat Protein,Human Frizzled-2 FZD2 Protein, Fc Tag,Human Frizzled-2, Fc Tag (FZ2-H5251) is expressed from human 293 cells (HE K293). It contains AA Gln 24 - Ser 156 (Accession AAI13403).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminu 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Frizzled-2 FZD2 Protein, Fc Tag,Human Frizzled-2, Fc Tag (FZ2-H5251) is expressed from human 293 cells (HE K293). It contains AA Gln 24 - Ser 156 (Accession AAI13403).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminu 1 * 100 µG ACRBFZ2-H5251100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou