Recombinat Protein,Human Frizzled-4 FZD4 Protein, Fc Tag,Human Frizzled-4, Fc Tag (FZ4-H5250) is expressed from human 293 cells (HE K293). It contains AA Phe 37 - Glu 180 (Accession AAI14528).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminu 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human Frizzled-4 FZD4 Protein, Fc Tag,Human Frizzled-4, Fc Tag (FZ4-H5250) is expressed from human 293 cells (HE K293). It contains AA Phe 37 - Glu 180 (Accession AAI14528).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminu 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Frizzled-4 FZD4 Protein, Fc Tag,Human Frizzled-4, Fc Tag (FZ4-H5250) is expressed from human 293 cells (HE K293). It contains AA Phe 37 - Glu 180 (Accession AAI14528).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminu 1 * 100 µG ACRBFZ4-H5250100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou