Rhesus macaque GHR, Fc Tag (GHR-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 264 (Accession P7919 4-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque GHR, Fc Tag (GHR-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 264 (Accession P7919 4-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque GHR, Fc Tag (GHR-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 264 (Accession P7919 4-1). 1 * 1 mg ACRBGHR-C5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou