Rhesus macaque GHR, Fc Tag (GHR-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 264 (Accession P7919 4-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque GHR, Fc Tag (GHR-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 264 (Accession P7919 4-1). 1 * 100 µG ACRBGHR-C5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou