Human GHR, His Tag (GHR-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Tyr 264 (Accession P10912-1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human GHR, His Tag (GHR-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Tyr 264 (Accession P10912-1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GHR, His Tag (GHR-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Tyr 264 (Accession P10912-1). 1 * 50 µG ACRBGHR-H5222-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou