Human GITR Ligand, His Tag (GIL-H5249) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH69 319.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GITR Ligand, His Tag (GIL-H5249) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH69 319.1). 1 * 100 µG ACRBGIL-H5249100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou