Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 1 mg ACRBGIL-H526A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou