Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GITR Ligand, Fc Tag (GIL-H526a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 177 (Accession AAH693 19.1). 1 * 50 µG ACRBGIL-H526A-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou