Biotinylated Human GITR Ligand, Avitag,Fc Tag (GIL-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 17 7 (Accession AAH69319.1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human GITR Ligand, Avitag,Fc Tag (GIL-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 50 - Ser 17 7 (Accession AAH69319.1). 1 * 25 µG ACRBGIL-H82F8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou