Human GITR, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (GIR-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Glu 16 1 (Accession Q9Y5U5-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human GITR, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (GIR-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Glu 16 1 (Accession Q9Y5U5-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GITR, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (GIR-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Glu 16 1 (Accession Q9Y5U5-1). 1 * 1 mg ACRBGIR-H525A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou