Mouse GITR, His Tag (GIR-M5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - His 153 (Accession Q8C4K3). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse GITR, His Tag (GIR-M5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - His 153 (Accession Q8C4K3). 1 * 1 mg ACRBGIR-M5220-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou