ActiveMax® Human GM-CSF, Tag Free (GMF-H4214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - Glu 144 (Accession NP000749.2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human GM-CSF, Tag Free (GMF-H4214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - Glu 144 (Accession NP000749.2). 1 * 1 mg ACRBGMF-H4214-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou