ActiveMax® Human GM-CSF, Tag Free (GMF-H4214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - Glu 144 (Accession NP000749.2). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human GM-CSF, Tag Free (GMF-H4214) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 18 - Glu 144 (Accession NP000749.2). 1 * 50 µG ACRBGMF-H4214-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou