Cynomolgus Glypican 3, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (GP3-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 25 - His 559 (Accession XP005594665.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Glypican 3, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (GP3-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 25 - His 559 (Accession XP005594665.1). 1 * 100 µG ACRBGP3-C5259100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou