HIV-1 HIV-1Clade C (16055) GP120, His Tag (GP5-V15224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 34 - Arg 506 ( Accession ABL67444.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HIV-1 HIV-1Clade C (16055) GP120, His Tag (GP5-V15224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 34 - Arg 506 ( Accession ABL67444.1). 1 * 100 µG ACRBGP5V15224100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou