Human GM-CSF R alpha, Fc Tag (GRA-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 23 - Gly 320 (Accession P15 509-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human GM-CSF R alpha, Fc Tag (GRA-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 23 - Gly 320 (Accession P15 509-1). 1 * 1 mg ACRBGRA-H5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou