Recombinat Protein,Biotinylated Cynomolgus Her2 ErbB2 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Cynomolgus Her2, His,Avitag (HE2-C82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accession XP005584091.2).This protein carrie 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Cynomolgus Her2 ErbB2 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Cynomolgus Her2, His,Avitag (HE2-C82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accession XP005584091.2).This protein carrie 1 * 25 µG ACRBHE2-C82E3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou