Human Her2, Tag Free (HE2-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accession P04626-1). 1 * 500 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Her2, Tag Free (HE2-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accession P04626-1). 1 * 500 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Her2, Tag Free (HE2-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accession P04626-1). 1 * 500 µG ACRBHE2-H5212500UG 1 * 500 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou