Biotinylated Human Her2, His,Avitag (HE2-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accessi on P04626-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human Her2, His,Avitag (HE2-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accessi on P04626-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Her2, His,Avitag (HE2-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Thr 652 (Accessi on P04626-1). 1 * 200 µG ACRBHE2-H82E2200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou