Human HMGB1, His Tag (HM1-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 2 - Glu 215 (Accession NP002119.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human HMGB1, His Tag (HM1-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 2 - Glu 215 (Accession NP002119.1). 1 * 100 µG ACRBHM1-H5220100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou