Human HMGB1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (HM1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 2 - Glu 21 5 (Accession P09429-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human HMGB1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (HM1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 2 - Glu 21 5 (Accession P09429-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human HMGB1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (HM1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 2 - Glu 21 5 (Accession P09429-1). 1 * 100 µG ACRBHM1-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou