Human Serum Albumin, His Tag (HSA-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Leu 609 (Accession P02 768-1). 1 * 500 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Serum Albumin, His Tag (HSA-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Leu 609 (Accession P02 768-1). 1 * 500 µG ACRBHSA-H5220500UG 1 * 500 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou