Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 1 mg ACRBIC1-H5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou