Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human ICAM-1, Fc Tag (IC1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Glu 480 (Accession AAH15969). 1 * 200 µG ACRBIC1-H5250200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou