ActiveMax Human IFN-gamma, Tag Free (IFG-H4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Gln 166 (Access ion AAH70256). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
ActiveMax Human IFN-gamma, Tag Free (IFG-H4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Gln 166 (Access ion AAH70256). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human IFN-gamma, Tag Free (IFG-H4211) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Gln 166 (Access ion AAH70256). 1 * 100 µG ACRBIFG-H4211100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou