Biotinylated Human IgG1 Fc, Avitag (IG1-H8213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 99 - Lys 330 (Accessio n P01857-1 ). 1 * 500 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IgG1 Fc, Avitag (IG1-H8213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 99 - Lys 330 (Accessio n P01857-1 ). 1 * 500 µG ACRBIG1-H8213500UG 1 * 500 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou