Human IGF-II, Fc Tag (IG2-H4260) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Accession P01344-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IGF-II, Fc Tag (IG2-H4260) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Accession P01344-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IGF-II, Fc Tag (IG2-H4260) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Accession P01344-1). 1 * 1 mg ACRBIG2-H4260-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou