Biotinylated Human IGF-II, Avitag,Fc Tag (IG2-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Acc ession P01344-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human IGF-II, Avitag,Fc Tag (IG2-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Acc ession P01344-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human IGF-II, Avitag,Fc Tag (IG2-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 25 - Glu 91 (Acc ession P01344-1). 1 * 200 µG ACRBIG2-H82F9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou