Human IGFBP-4, His Tag (IG4-H52E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 22 - Glu 258 (Accession P22692-1) . 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IGFBP-4, His Tag (IG4-H52E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 22 - Glu 258 (Accession P22692-1) . 1 * 50 µG ACRBIG4-H52E4-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou