Human IL-13 R alpha 1, His Tag (SPR verified) (IL1-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 22 - Thr 34 3 (Accession NP001551.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-13 R alpha 1, His Tag (SPR verified) (IL1-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 22 - Thr 34 3 (Accession NP001551.1). 1 * 100 µG ACRBIL1-H5224100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou