Human IL-1RL1, His Tag (IL1-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Phe 328 (Accession Q01638-2) . 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-1RL1, His Tag (IL1-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Phe 328 (Accession Q01638-2) . 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-1RL1, His Tag (IL1-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Phe 328 (Accession Q01638-2) . 1 * 1 mg ACRBIL1-H5229-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou