Human IL-1RL1, Fc Tag (IL1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Pro 323 (Accession NP003847). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human IL-1RL1, Fc Tag (IL1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Pro 323 (Accession NP003847). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-1RL1, Fc Tag (IL1-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 19 - Pro 323 (Accession NP003847). 1 * 200 µG ACRBIL1-H5250200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou